Learn More
Nitrogen Check Standard: N @ 50 ppm in Toluene, VHG™
Product Code. 17972156
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 x 2 mL
Unit Size:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
17972156 5 x 2 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17972156 Supplier VHG Labs Supplier No. ALKKTNTOLV550SGL
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Nitrogen Check Standard: N @ 50 ppm in Toluene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Nitrogen
CAS 7727-37-9
Analyte or Component Names Nitrogen
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula N2
Concentration 50 ppm
Synonym Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14
InChI Formula InChI=1S/N2/c1-2
SMILES N#N
IUPAC Name molecular nitrogen
Solvent or Matrix Toluene
Molecular Weight (g/mol) 28.01
Quantity 5 x 2 mL
Formula Weight 28.0061 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.