Learn More
Lithium Standard: Li @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Product Code. 16419659
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
200 g
Unit Size:
200g
50g
Product Code. Quantity unitSize
16419659 50 g 50g
17980876 200 g 200g
2 options
Product Code. 16419659
Brand: VHG Labs VHGOLI100050G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Lithium Standard: Li @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Lithium
CAS 7439-93-2
Methods ICP/XRF/RDE
Analyte or Component Names Lithium
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula Li
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Li
InChI Formula InChI=1S/Li
SMILES [Li]
IUPAC Name Lithium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molecular Weight (g/mol) 6.94
Quantity 50 g
Formula Weight 7.016 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.