Learn More
GLS Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Specifications
Antigen GLS
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
17561416
Dokumentvisning
Proteintech
29519-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
17551416
Dokumentvisning
Proteintech
29519-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beskrivelse
Beskrivelse
The GLS antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human GLS. This antibody recognizes human antigen. The GLS antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
GLS
Polyclonal
Rabbit
2744
Primary
Western Blot
Unconjugated
Human
IgG
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.