Learn More
2-4 wt% Soot in Diesel Engine Oil, VHG™
Codice prodotto. 17957554
Click to view available options
Quantity:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17957554
Marca: VHG Labs VHGSOOTB50
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
2-4 wt% Soot in Diesel Engine Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Nominal Soot Content Range
Methods FTIR/IR
Analyte or Component Names Nominal Soot Content Range
Shipping Condition Room Temperature
IUPAC Name Nominal Soot Content Range
Solvent or Matrix 15W40 Motor Oil
Quantity 50 mL
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato