Learn More
Waters Corporation Viridis BEH 2-EP Column
Click to view available options
Length (Metric):
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
19 mm
30 mm
50 mm
Particle Size:
1.7 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
- The reduction and control of surface silanol activity on Viridis Hybrid particles delivers, under SFC conditions, excellent peak shapes – without the use of mobile-phase additives – even for well-retained basic achiral compounds.
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (Metric) | 3 mm |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Max. Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 1.7 μm |
| Pore Size | 130 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| Endcapped | No |
| Type | Column |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido