Learn More
Tolazamide, MedChemExpress
Beskrivning
Tolazamide is an oral blood glucose lowering drug used for people with Type 2 diabetes.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Tolazamide |
| CAS | 1156-19-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H21N3O3S |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | U-17835 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 39 mg/mL (125.24 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NN2CCCCCC2)=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 311.4 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?