Learn More
Thiabendazole-5-hydroxy 10 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30315280
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mL
missing translation for 'unitSize'
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30315280 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30315280 missing translation for 'mfr' Dr. Ehrenstorfer missing translation for 'supplierNo' DRELA17450500ME
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Thiabendazole-5-hydroxy
CAS 948-71-0
Analyte or Component Names Thiabendazole-5-hydroxy
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C10 H7 N3 O S
Concentration 10 μg/mL
Certifications/Compliance ISO/IEC 17025
Synonym 1H-Benzimidazol-5-ol, 2-(4-thiazolyl)- (9CI), 5(or 6)-Benzimidazolol, 2-(4-thiazolyl)- (7CI), 5-Benzimidazolol, 2-(4-thiazolyl)- (8CI), 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazol-6-ol, 5-Hydroxythiabendazole
InChI Formula InChI=1S/C10H7N3OS/c14-6-1-2-7-8(3-6)13-10(12-7)9-4-15-5-11-9/h1-5,14H,(H,12,13)
Solution Type Single Solution
SMILES Oc1ccc2[nH]c(nc2c1)c3cscn3
IUPAC Name 2-(1,3-thiazol-4-yl)-1H-benzimidazol-5-ol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Environmental Testing
Molecular Weight (g/mol) 217.25
Quantity 1 mL
Formula Weight 217.031 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.