Learn More
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Melting Point | 40.0°C to 45.0°C |
| Color | Colorless to White |
| Flash Point | 60°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97+% |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | (C2H5)4N(O2CCH3)·4H2O |
| Quantity | 500 g |
| Solubility Information | Solubility in water: soluble. |
| Formula Weight | 261.35 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
- Danger
- Flammable solid Category 1
- H228-Flammable solid.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.