Learn More
Telmisartan EP Impurity E, Mikromol™
Description
Telmisartan EP Impurity E, Mikromol
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 1-[(2'-Carboxybiphenyl-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazol-6-carboxylic Acid |
| CAS | 884330-12-5 |
| Analyte or Component Names | 1-[(2'-Carboxybiphenyl-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazol-6-carboxylic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C26 H24 N2 O4 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Estradiol 3-Valerate, Telmisartan Imp. E (EP), 1-[(2'-Carboxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid, 1-[(2'-Carboxybiphenyl-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazol-6-carboxylic Acid, 1H-Benzimidazole-6-carboxylic acid, 1-[(2'-carboxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-, Telmisartan Imp E (EP), Telmisartan Impurity E |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O)C(=O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 428.49 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?