Learn More
Waters Corporation Symmetry C18 Column
Description
- Symmetry columns have the tightest column specifications in the industry giving resulting highly reproducible chromatographic results.
- Symmetry columns continues to set the standard for HPLC drug assays, giving you confidence in the long-term compliance of your HPLC methods.
- No need to compromise on peak shape, selectivity, column-to-column and batch-to-batch reproducibility, or other critical performance characteristics.
- Available in a variety of particle sizes, chemistries and dimensions.
Spécification
Spécification
| Diameter (Metric) | 2.1 mm |
| Length (Metric) | 50 mm |
| Max. Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 3.5 μm |
| Pore Size | 300 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L1 |
| Endcapped | Yes |
| Product Type | Column |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?