Learn More
Sodium Hexachloroplatinate(IV) Hexahydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/6ClH.2Na.6H2O.Pt/h6*1H;;;6*1H2;/q;;;;;;2*+1;;;;;;;+4/p-6 |
| Formula Weight | 558.82 |
| Chemical Name or Material | Sodium Hexachloroplatinate(IV) Hexahydrate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?