Learn More
Sodium Hexachloroplatinate(IV) Hexahydrate, TRC
Product Code. 30424638
Change view
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30424638 500 mg
30421310 2.5 g
30415764 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS077210500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19583-77-8
Molecular Formula Cl6Pt • 2Na • 6H2O
Molecular Weight (g/mol) 561.88
Synonym Platinate(2-), hexachloro-, disodium, hexahydrate
IUPAC Name sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
SMILES [Cl-][Pt+4]([Cl-])([Cl-])([Cl-])([Cl-])[Cl-].[Na+].O.O.O.O.O.[Na+].O
Tekniske data
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/6ClH.2Na.6H2O.Pt/h6*1H;;;6*1H2;/q;;;;;;2*+1;;;;;;;+4/p-6
Formula Weight 558.82
Chemical Name or Material Sodium Hexachloroplatinate(IV) Hexahydrate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.