Learn More
(S)-2-Aminobutanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(S)-2-Aminobutanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | L-Aminobutyric Acid |
| CAS | 1492-24-6 |
| Analyte or Component Names | L-Aminobutyric Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C4 H9 N O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Butanoic acid, 2-amino-, (2S)-, Butanoic acid, 2-amino-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-, L- (8CI), (2S)-2-Aminobutanoic acid, (+)-2-Aminobutanoic acid, (+)-2-Aminobutyric acid, (+)-α-Aminobutyric acid, (S)-(+)-α-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid, (S)-2-Aminobutyric acid, L-2-Amino-n-butyric acid, L-2-Aminobutanoic acid, L-2-Aminobutyric acid, L-Butyrine, L-Ethylglycine, L-Homoalanine, L-α-Amino-n-butyric acid, L-α-Aminobutyric acid, NSC 97060, S-Butyrine |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S)-2-aminobutanoic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?