Learn More
RN-1734, MedChemExpress
Product Code. 16417998
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Product Code. 16417998
Brand: Medchem Express HY19975
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress RN-1734 is selective antagonist of the TRPV4 channel, completely antagonizes 4αPDD-mediated activation of TRPV4 with comparable, low micromolar IC50s for all three species (hTRPV4: 2.3 μM, mTRPV4: 5.9 μM, rTRPV4: 3.2 μM). RN-1734 clearly decreases the production of tumor necrosis factor α (TNF-α) and interleukin 1β (IL-1β) without altering the number of olig2-positive cells.
RN-1734 is selective antagonist of the TRPV4 channel, completely antagonizes 4αPDD-mediated activation of TRPV4 with comparable, low micromolar IC50s for all three species (hTRPV4: 2.3 μM, mTRPV4: 5.9 μM, rTRPV4: 3.2 μM). RN-1734 clearly decreases the production of tumor necrosis factor α (TNF-α) and interleukin 1β (IL-1β) without altering the number of olig2-positive cells.
Especificaciones
Chemical Name or Material RN-1734
CAS 946387-07-1
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C14H22Cl2N2O2S
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (70.76 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=S(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)(N(C(C)C)CCNC(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 353.31
Formula Weight 353.31
Percent Purity 98.99%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado