Learn More
PSCA Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-21421-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18669694
  • 387.00 € / 100µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
PSCA Polyclonal antibody specifically detects PSCA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PSCA
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
PRO232, prostate stem cell antigen
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human PSCA
100 μg
Cancer, Cellular Markers, Prostate Cancer, Stem Cell Markers
8000
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
0.2um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado