Learn More
Pridinol Mesilate, Mikromol™
Description
Pridinol Mesilate
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Pridinol Methanesulfonate Salt |
| CAS | 6856-31-1 |
| Analyte or Component Names | Pridinol Methanesulfonate Salt |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C20 H25 N O . C H4 O3 S |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 3-(N-Piperidino)-1,1-diphenyl-1-propanol methanesulfonate, 3-Piperidino-1,1-diphenyl-1-propanol methanesulfonate, Konlax, Loxeen, Lyseen, Mitanoline, Pridinol mesylate, Pridinol methanesulfonate, alpha,alpha-Diphenyl-1-piperidinepropanol methanesulfonate (1:1), 1-Piperidinepropanol, alpha,alpha-diphenyl-, methanesulfonate (salt) (8CI,9CI), Methanesulfonic acid, compd. with alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinepropanol (7CI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H25NO.CH4O3S/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;1-5(2,3)4/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2;1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | CS(=O)(=O)O.OC(CCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | 1,1-diphenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;methanesulfonic acid |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?