Learn More
Polycaprolactone, M.W. approx. 80,000
Product Code. p-7214821 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
Product Code. 17138258
Brand: Thermo Scientific Acros 178301000
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24980-41-4 | (C6H10O2)n | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24980-41-4
Molecular Formula (C6H10O2)n
Molecular Weight (g/mol) NaN
MDL Number MFCD00084404
InChI Key XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name oxepan-2-one
SMILES *-CCCCCC(=O)O-*
Specifications
Melting Point 60.0°C
Linear Formula [-O(CH2)5CO-]n
Quantity 100 g
Chemical Name or Material Polycaprolactone
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado