Learn More
Descripción
- Accessory
- Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
- Straight
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Equipment) | IN260 Incubator |
| Type | Plug-in Tube Extension |
| Diameter (Metric) | O.D. 60.3 mm, I.D. 57 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?