Learn More
PIAS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 13486-1-AP-20UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16841724
  • 145.00 € / 20µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The PIAS3 antibody detects PIAS3 (68 kDa) as well as its sumoylated form (85 kDa) in some normal mouse tissues, breast and brain tumor cell lines.
The PIAS (protein inhibitor of activated STAT) proteins play a crucial role as transcriptional coregulators in various cellular pathways, including the STAT, p53 and the steroid hormone signaling pathway. The PIAS protein family includes at least five evolutionarily conserved genes, including PIAS3. The major function of the PIAS proteins is the control of gene transcription and can also act as small ubiquitin-like-modifier (SUMO) E3 ligases. PIAS3 binds specifically to STAT3 following the stimulation of STAT3. Increased expression of PIAS3 has been observed in several human cancers, including lung, breast, and brain tumors, but not in anaplastic lymphoma kinase-positive T/null-cell lymphomas, indicating that PIAS3 plays multiple roles in different tissue and cell types.
Specifica
Specifica
PIAS3
Polyclonal
Unconjugated
PIAS3
E3 SUMO protein ligase PIAS3, PIAS3, ZMIZ5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10401, 229615, 83614
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O54714, O70260, Q9Y6X2
PIAS3
PIAS3 Fusion Protein Ag4304
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato