Learn More
Phenylephrine EP Impurity E (as Hydrochloride), Mikromol™
Description
Phenylephrine EP Impurity E (as Hydrochloride)
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2-(Benzyl-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Benzylphenylephrone Hydrochloride) |
| CAS | 71786-67-9 |
| Analyte or Component Names | 2-(Benzyl-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Benzylphenylephrone Hydrochloride) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C16 H17 N O2 . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Phenylephrine Hydrochloride Imp. E (EP), Phenylephrine Imp. E (EP), Phenylephrine USP Related Compound E, Phenylephrine USP RC E, 2-(Benzyl-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Benzylphenylephrone Hydrochloride, Phenylephrine Related Compound E as Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Phenylephrine Impurity E as Hydrochloride, Phenylephrine Impurity E as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H17NO2.ClH/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14;/h2-10,18H,11-12H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(CC(=O)c1cccc(O)c1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC Name | 2-[benzyl(methyl)amino]-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone;hydrochloride |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?