Learn More
PF-915275, MedChemExpress
Product Code. 16429937
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Product Code. 16429937
Brand: Medchem Express HY18056
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress PF-915275 is a potent, selective and orally active human 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11βHSD1) inhibitor with a Ki of 2.3 nM and an EC50 of 15 nM (in HEK293 cells). The dose-dependent effect of PF-915275 on conversion of cortisone to cortisol in primary human and monkey hepatocytes, with an EC50 of 20 and 100 nM, respectively.
PF-915275 is a potent, selective and orally active human 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11βHSD1) inhibitor with a Ki of 2.3 nM and an EC50 of 15 nM (in HEK293 cells). The dose-dependent effect of PF-915275 on conversion of cortisone to cortisol in primary human and monkey hepatocytes, with an EC50 of 20 and 100 nM, respectively.
Especificaciones
Chemical Name or Material PF-915275
CAS 857290-04-1
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H14N4O2S
Quantity 5 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 31 mg/mL (88.47 mM)
SMILES N#CC1=CC=C(C2=CC=C(S(NC3=NC(N)=CC=C3)(=O)=O)C=C2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 350.39
Formula Weight 350.39
Percent Purity 98.01%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado