Learn More
Pemetrexed Dimethyl Ester, Mikromol™
Product Code. 30051481
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
Product Code. 30051481
Brand: Mikromol MM1301.050025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pemetrexed Dimethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Pemetrexed Dimethyl Ester
CAS 155405-81-5
Analyte or Component Names Pemetrexed Dimethyl Ester
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C22 H25 N5 O6
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, 1,5-dimethyl ester, L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, dimethyl ester (9CI), 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, L-glutamic acid deriv.
InChI Formula InChI=1S/C22H25N5O6/c1-32-16(28)10-9-15(21(31)33-2)25-19(29)13-6-3-12(4-7-13)5-8-14-11-24-18-17(14)20(30)27-22(23)26-18/h3-4,6-7,11,15H,5,8-10H2,1-2H3,(H,25,29)(H4,23,24,26,27,30)/t15-/m0/s1
SMILES COC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(CCc2c[nH]c3NC(=NC(=O)c23)N)cc1)C(=O)OC
IUPAC Name dimethyl (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioate
Molecular Weight (g/mol) 455.4638
Quantity 25 mg
Formula Weight 455.1805 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis