Learn More
Oxamflatin, MedChemExpress
Product Code. 16413698
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16413698 10 mg 10mg
16406437 5 mg 5mg
16402836 25 mg 25mg
16400979 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 16413698 Supplier Medchem Express Supplier No. HY102033
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Oxamflatin (Metacept-3) is a potent HDAC inhibitor with an IC50 of 15.7 nM.
Oxamflatin (Metacept-3) is a potent HDAC inhibitor with an IC50 of 15.7 nM.
Spécification
Chemical Name or Material Oxamflatin
CAS 151720-43-3
Color Deep Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C17H14N2O4S
Quantity 10 mg
Synonym Metacept-3
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (146.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)/C=C/C#CC1=CC=CC(NS(=O)(C2=CC=CC=C2)=O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 342.37
Formula Weight 342.37
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.