Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Packaging | Bottle |
| CAS | 7732-18-5 |
| Concentration | 0.5 M |
| Quantity | 1000 mL |
| Chemical Name or Material | Oxalic Acid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Oxalic acid 0.5M Volumetric Solution
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- H302-Harmful if swallowed.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H318-Causes serious eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
- P330-Rinse mouth.
- P501-Dispose of contents/container to .
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?