Learn More
Omeprazole Sodium, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Omeprazole Sodium |
| CAS | 95510-70-6 |
| Analyte or Component Names | Omeprazole Sodium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C17 H18 N3 O3 S . Na . H2 O |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Omeprazole sodium, Sodium 5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole monohydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1; |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | O.[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?