Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC-Säule
Verwenden Sie unpolare Phasen für die RP-Chromatographie. Nucleosil™ 100-5 C8-HPLC-Säulen ohne Endkappen sind in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich.
Marke: Macherey-Nagel™ 720013.40
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Standard-C8-Phasen
- Octyl-modifizierte Silikaphasen für HPLC
- Ohne Endgruppen
- Lieferbare Partikelgrößen: 3, 5, 7 und 10 µm
- Trennungsmechanismus basierend auf hydrophoben (van der Waals) Wechselwirkungen mit deutlichen Wechselwirkungen mit Silanol.
- pH-Stabilität bei 20 °C für beide Typen: 2 – 8
- Der Kohlenstoffgehalt hängt von der Phase ab
Spezifikation
Reversed Phase | |
Silika | |
Silika | |
Silika | |
Octyl | |
HPLC | |
Ja | |
5800 psi (400 bar) | |
Sphärisch | |
2 bis 8 | |
C8 | |
60°C | |
Analytische HPLC |
Nr. | |
8.5 % | |
EC-HPLC-Säule | |
Analytical Column | |
4 mm | |
Hydrophob | |
250 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
5 μm | |
100Å | |
340 m2/g | |
L7 | |
C8 |