Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 EC Säule
Zum Trennen von Gemischen auf Grundlage der hydrophoben (van der Waals) Interaktionen mit HPLC (Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie). Nucleosil™ 100-5 C18 EC Säulen sind in verschiedenen Innendurchmessern und Längen lieferbar.
Marke: Macherey-Nagel™ 720014.20
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Separate mixtures based on hydrophobic (van der Waals) interactions with HPLC (high performance liquid chromatography). Nucleosil™ 100-5 C18 EC Columns come in a variety of internal diameters and lengths.
- Octadecyl-modifizierte Silikaphasen für HPLC
- Mit Endkappen · USP L1
- Nicht polare Phasen mit Endkappen für RP-Chromatographie
- pH-Stabilität bei 20 °C: 2–8, Kohlenstoffgehalt von Porengröße abhängig (siehe Tabelle unten)
- Trennmechanismus auf Basis hydrophober (van der Waals) Wechselwirkungen, leichte Wechselwirkungen mit Silanol-Rückständen
- Eluent in Säule mit Acetonitril – Wasser
Spezifikation
Reversed Phase | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Silica | |
Octadecyl | |
Analytical HPLC | |
Yes | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
Acetonitrile/water | |
60°C | |
EC |
Yes | |
15% | |
EC Column | |
Analytisch | |
2 mm | |
Hydrophobic | |
250 mm | |
Acetonitrile/water | |
2 to 8 | |
Je 1 | |
350 m²/g | |
L1 | |
C18 |