Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ SB Quaternary Ammonium Ion Exchange HPLC Column, 10 μm, 4.6 mm x 250 mm
Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
4.6 mm
Unit Size:
Each
Specifications
Specifications
| Column Chemistry | Quaternary ammonium |
| Column Format | Analytical Column |
| Crosslinking | Quaternary ammonium |
| Diameter (Metric) | 4.6 mm |
| Functionality/Interaction Type | Strong ion exchange |
| Ion Exchange Group | Cation |
| Length (Metric) | 250 mm |
| Max. Pressure | 5800 psi (400 bar) |
| Mobile Phase Compatibility | 0.15 M (NH4)2 HPO4 |
| Particle Shape | Spherical |
| Show More |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering