Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ Sugar HPLC-Vorsäulen
Marke: Macherey-Nagel™ 719535
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Valco HPLC Guard Column | |
Water/ 0.02 % azide | |
Water/ 0.02 % azide | |
HPLC | |
L19 | |
21 mm |
Separation of Mono and Oligosaccharides and Sugar Alcohols | |
100Å | |
NUCLEOGEL™ SUGAR Ca | |
HPLC Guard Column | |
4 mm | |
10 µm |