Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Gravity Reversed Phase HPLC Column, 3 μm, 2 mm x 50 mm
Product Code. 12438347 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
50 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 12438347
Brand: Macherey-Nagel™ 760080.20
Only null left
Add to basket
Add to basket
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 18%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
These columns are suitable for overall sophisticated analytical separations, including ultra-fast HPLC separation of ketones. The compound classes separated include: pharmaceuticals (e.g., analgesics, anti-inflammatory drugs, antidepressants), herbicides, phyto-pharmaceuticals, and immune-suppressants.
  • Suitable for LC/MS and HPLC at pH extremes
  • Superior base deactivation
  • High density octadecyl modification
  • Ideal for method development
Specifications
Column Chemistry Octadecyl
Column Format Analytical Column
Crosslinking Octadecyl
Diameter (Metric) 2 mm
Flow Rate 1 mL/min
For Use With For HPLC, GC, TLC, SPE Applications
Functionality/Interaction Type Hydrophobic
Hydrophobicity Yes
Length (Metric) 50 mm
Max. Pressure 11600 psi (800 bar)
Mobile Phase Compatibility Acetonitrile/water
Particle Shape Spherical
Particle Size 3 μm
pH 1 to 11
Pore Size 110 Å
Pore Volume 0.9 mL/g
Quantity 1 Ea.
Solvents Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperature 60°C
USP Type L1
Stationary Phase C18 Gravity
Packing Material Silica
Carbon Load 18%
Column Type Reversed Phase
Endcapped Yes
Phase Reversed Phase
Material Stainless Steel
Type EC Column
Show More Show Less
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato