Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Analytical EC Standard Column
Produktkod. 12468387 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Carbon Load:
14%
18%
Particle Size:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12468387
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 760202.30
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Use EC standard columns for analytical HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Nucleodur™ C18 Analytical EC Standard Columns come in a wide variety of lengths and internal diameters.
Key features:
  • Stable in 100 % aqueous mobile phase systems
  • Interesting polar selectivity features
  • Excellent base deactivation; suitable for LC/MS due to low bleeding characteristics
Technical characteristics:
  • Special phase with polar endcapping
  • Pore size 110 Å
  • Particle sizes 1.8 μm, 3 μm and 5 μm
  • 7 and 10 μm particles for preparative purposes on request
  • Carbon content 14 %
  • pH stability 1–9
Recommended application:
  • Analgesics, penicillin antibiotics, nucleic acid bases, water-soluble vitamins, complexing agents, organic acids
Specifikationer
Column Chemistry Silica
Column Format Analytical Column
Crosslinking Octadecyl
Diameter (Metric) 3 mm
For Use With HPLC
Length (Metric) 250 mm
Max. Pressure 8700 psi (600 bar)
Mobile Phase Compatibility Acetonitrile/water
Particle Size 5 μm
pH 1 to 9
Pore Size 110 Å
Quantity 1 Ea.
Solvents Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperature 60°C
USP Type L1
Stationary Phase C18 Pyramid
Packing Material Silica
Carbon Load 14%
Column Type Reversed Phase
Endcapped Yes
Phase Reversed Phase
Type Analytical EC Column
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.