Learn More
N-Methyl-(2-morpholinopyrimidin-5-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10123224
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10123224
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge CC69546DA
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 937796-14-0
Molecular Formula C10H16N4O
Molecular Weight (g/mol) 208.265
MDL Number MFCD09966161
InChI Key PFYPMSRZQMFCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-morpholinopyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methyl amine, methyl 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methanamine
PubChem CID 42556099
IUPAC Name N-methyl-1-(2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl)methanamine
SMILES CNCC1=CN=C(N=C1)N2CCOCC2
Specifica
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 208.26
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-methyl-(2-morpholinopyrimidin-5-yl)methylamine
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato