Learn More
N-Acetyltyrosine (N-Acetyl-L-Tyrosine), Mikromol™
Product Code. 17900596
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17900596 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17900596 Supplier Mikromol Supplier No. MM3571.00
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Acetyltyrosine (N-Acetyl-L-Tyrosine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material N-Acetyl-L-tyrosine
CAS 537-55-3
Analyte or Component Names N-Acetyl-L-tyrosine
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C11 H13 N O4
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym N-Acetyltyrosine, (2S)-2-(Acetylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, Tyrosine, N-acetyl-, L- (6CI,8CI), (+)-(2S)-2-(Acetylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (2S)-2-Acetylamino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, L-N-Acetyltyrosine, N-Acetyl-L-tyrosine, N-Acetyltyrosine, NSC 10853, Tyr-Excel
InChI Formula InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-10(11(15)16)6-8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,15,16)/t10-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 223.23
Quantity 250 mg
Formula Weight 223.0845 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.