Learn More
N-(3,5-Dimethylphenyl)thiourea, 99%, Thermo Scientific™
Product Code. 11373376
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11373376
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12806.06
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 97480-60-9
Molecular Formula C9H12N2S
Molecular Weight (g/mol) 180.269
MDL Number MFCD00041173
InChI Key XOAYHDJRYDSPJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-dimethylphenyl thiourea, 3,5-dimethylphenyl thiourea, 1-3,5-dimethylphenyl-2-thiourea, n-3,5-dimethylphenyl thiourea, 3,5-dimethyl-phenyl-thiourea, thiourea,n-3,5-dimethylphenyl, amino 3,5-dimethylphenyl amino methane-1-thione
PubChem CID 736215
IUPAC Name (3,5-dimethylphenyl)thiourea
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)NC(=S)N)C
Specifications
Melting Point 173°C to 175°C
Quantity 5 g
UN Number UN2811
Beilstein 3540063
Formula Weight 180.27
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material N-(3,5-Dimethylphenyl)thiourea
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis