Learn More
MYH4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-05634-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18607588
  • 488.00 € / 100µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
MYH4 Polyclonal antibody specifically detects MYH4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
MYH4
Polyclonal
Western Blot 1:100 - 1:500, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
MyHC-2B, MyHC-IIb, myosin heavy chain 4, myosin heavy chain IIb, myosin heavy chain, skeletal muscle, fetal, myosin, heavy chain 4, skeletal muscle, myosin, heavy polypeptide 4, skeletal muscle, myosin-4
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1500-1600 of human MYH4 (NP_060003.2). ETLKRENKNLQQEISDLTEQIAEGGKHIHELEKVKKQLDHEKSELQTSLEEAEASLEHEEGKILRIQLELNQVKSEIDRKIAEKDEELDQLKRNHLRVVES
100 μg
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
4622
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis