Learn More
MYH4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
201.00 € - 488.00 €
Specifications
Antigen MYH4
Dilution Western Blot 1:100 - 1:500, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18607588
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-05634-100ul
100 μg
488.00 €
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
18669477
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-05634-20ul
20 μg
201.00 €
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beskrivning
Beskrivning
MYH4 Polyclonal antibody specifically detects MYH4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
MYH4
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
4622
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:100 - 1:500, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
MyHC-2B, MyHC-IIb, myosin heavy chain 4, myosin heavy chain IIb, myosin heavy chain, skeletal muscle, fetal, myosin, heavy chain 4, skeletal muscle, myosin, heavy polypeptide 4, skeletal muscle, myosin-4
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1500-1600 of human MYH4 (NP_060003.2). ETLKRENKNLQQEISDLTEQIAEGGKHIHELEKVKKQLDHEKSELQTSLEEAEASLEHEEGKILRIQLELNQVKSEIDRKIAEKDEELDQLKRNHLRVVES
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.