Learn More
Lutetium, plasma standard solution, Specpure™ Lu 1000μg/mL
Click to view available options
Quantity:
50 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
50mL
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Physical Form | Liquid |
| Concentration | Lu2O3 in 5% HNO3 |
| UN Number | UN3264 |
| Quantity | 50 mL |
| Grade | Specpure |
| Chemical Name or Material | Lutetium plasma standard solution, Lu 1000μg/mL |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido