Learn More
Lithium Standard: Li @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
Artikelnummer. 30308870
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30308870 100 mL 100mL
30325668 500 mL 500mL
30324448 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30308870 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTLIN100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Lithium
CAS 7439-93-2
Analyte or Component Names Lithium
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula Li
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
For Use With (Equipment) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym Li
InChI Formula InChI=1 S/Li
Solution Type Single Solution
SMILES [Li]
Element Li
IUPAC Name Lithium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 6.94
Quantity 100 mL
Formula Weight 7.016