Learn More
Lithium Solution for ICP, 100mg/L, HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12976194 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
Product Code. 12976194
Brand: Fisher Chemical S 130 500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifications
Solution Contains HNO3
Concentration 1 g/L
Quantity 500 mL
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.