Learn More
Lavendustin A, MedChemExpress
Beskrivning
Lavendustin A (RG-14355), isolated from Streptomyces Griseolavendus, is a potent, specific and ATP-competitive inhibitor of tyrosine kinase, with an IC50 of 11 ng/mL for EGFR-associated tyrosine kinase. It suppresses VEGF-induced angiogenesis and blocks the induction of LTPGABA-A.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Lavendustin A |
| CAS | 125697-92-9 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H19NO6 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | RG-14355 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 250 mg/mL (655.51 mM) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC(N(CC2=CC(O)=CC=C2O)CC3=CC=CC=C3O)=CC=C1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 381.38 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?