Learn More
L-Tyrosine Methyl Ester, Mikromol™
Description
L-Tyrosine Methyl Ester
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | L-Tyrosine Methyl Ester |
| CAS | 1080-06-4 |
| Analyte or Component Names | L-Tyrosine Methyl Ester |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C10 H13 N O3 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | L-Tyrosine methyl ester, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid methyl ester, Methyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionate, Methyl (2S)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-aminopropionate, Methyl (S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, Methyl L-tyrosinate, Methyl tyrosinate, S-Tyrosine methyl ester, Tyrosine methyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13NO3/c1-14-10(13)9(11)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,9,12H,6,11H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC Name | methyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?