Learn More
KN-62, MedChemExpress
Description
KN-62 is a selective and reversible inhibitor of calmodulin-dependent protein kinase II (CaMK-II) with a Ki of 0.9 μM for rat brain CaMK-II. KN-62 directly binds to the calmodulin binding site of CaMK-II. KN-62 displays noncompetitive antagonism at P2X7 receptors in HEK293 cells, with an IC50 value of approximately 15 nM.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | KN-62 |
| CAS | 127191-97-3 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C38H35N5O6S2 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (138.53 mM) |
| SMILES | O=C(N1CCN(C2=CC=CC=C2)CC1)[C@H](CC3=CC=C(C=C3)OS(=O)(C4=CC=CC5=C4C=CN=C5)=O)N(C)S(=O)(C6=CC=CC7=C6C=CN=C7)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 721.84 |
| Formula Weight | 721.84 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?