Learn More
Isovaleric acid, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Isovaleric Acid |
| CAS | 503-74-2 |
| Analyte or Component Names | Isovaleric Acid |
| Shipping Condition | +20°C |
| Molecular Formula | C5 H10 O2 |
| Certifications/Compliance | ISO/IEC 17025 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(C)CC(=O)O |
| IUPAC Name | 3-methylbutanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 102.13 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?