Learn More
Irisolidone, TRC
Code produit 30408160
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30408160 1 mg -
30390126 2.5 mg 2.5mg
30388947 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30408160 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI2484751MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2345-17-7
Molecular Formula C17H14O6
Molecular Weight (g/mol) 314.29
IUPAC Name 5,7-dihydroxy-6-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)c(OC)c(O)c3C2=O
Spécification
Quantity 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H14O6/c1-21-10-5-3-9(4-6-10)11-8-23-13-7-12(18)17(22-2)16(20)14(13)15(11)19/h3-8,18,20H,1-2H3
Formula Weight 314.079
Chemical Name or Material Irisolidone
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.