Learn More
Memmert™ Interior Ip68 Socket (For Temperature Restriction +70°C Option) 230V, 2. A, For Icp750
Code produit 16337217 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Voltage:
230 V
Conditionnement:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Voltage Conditionnement
16337217 230 V Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16337217 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur ICP750R3
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
For Use With (Equipment) Can be Switched Off with The On/Off Switch, Cannot be Switched Individually
Temperature Range (Metric) 70°C
Type Interior Socket
Voltage 230 V
Amperage 2.2 A
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.