Learn More
Beskrivelse
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | m-Xylene |
| Packaging | Glass Bottle |
| CAS | 108-38-3 |
| Molecular Formula | C6H4(CH3)2 |
| Color | Colorless |
| Melting Point | -48°C |
| Boiling Point | 138°C to 139°C (1.013 hPa) |
| Synonym | 1,3-Dimethylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 106.17 |
| Quantity | 5 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?