Learn More
Human Erythropoietin R Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
196.00 € - 1580.00 €
Specifications
Antigen Erythropoietin R
Clone 38407
Dilution ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Applications ELISA
Classification Monoclonal
View More Specs
Produkter 3
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18733338
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB3071-SP
25 μg
196.00 €
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
18713777
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB3071-100
100 μg
398.00 €
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
18732747
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB3071-500
500 μg
1580.00 €
500µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beskrivning
Beskrivning
Erythropoietin R Monoclonal specifically detects Erythropoietin R in Human samples. It is validated for ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
Specifikationer
Specifikationer
Erythropoietin R
ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Monoclonal
Mouse
Human
P19235
2057
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Erythropoietin R Pro26-Pro250 Accession # P19235
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human Erythropoietin Receptor (Epo R) in ELISAs. In sandwich immunoassays, no cross-reactivity or interference with recombinant human (rh) Epo, recombinant mouse Epo R, or rhThrombopoietin R was observed.
38407
ELISA
Unconjugated
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
EpoR, EPO-R, erythropoietin receptor, MGC138358
EPOR
IgG2a
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.