Learn More
Glimepiride, MedChemExpress
Beskrivelse
Glimepiride (Glimperide) is a medium-to-long acting sulfonylurea anti-diabetic compound with an ED50 of 182 μg/kg.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Glimepiride |
| CAS | 93479-97-1 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C24H34N4O5S |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Glimperide HOE-490 |
| Solubility Information | DMSO : 33.33 mg/mL (67.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1C(C(CC)=C(C)C1)=O)NCCC2=CC=C(S(=O)(NC(N[C@H]3CC[C@H](C)CC3)=O)=O)C=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 490.62 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?