Learn More
Ethylmagnesium bromide, 0.9M in tert-Butyl methyl ether, AcroSeal™, ACROS Organics™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Color | Brown |
| CAS | 925-90-6, 1634-04-4 |
| Molecular Formula | C2H5BrMg |
| Linear Formula | C2H5MgBr |
| MDL Number | MFCD00000043 |
| Concentration | 13 to 16% |
| Fieser | 02,205; 02,205 |
| Density | 0.8400g/mL |
| Synonym | ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid |
| InChI Key | TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?