Learn More
Ethyl methyl carbonate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30323895
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. 30323895
Brand: Dr. Ehrenstorfer DREA13348007AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Ethyl Methyl Carbonate
CAS 623-53-0
Analyte or Component Names Ethyl Methyl Carbonate
Shipping Condition +20°C
Molecular Formula C4 H8 O3
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym EMC, Ethyl methyl carbonate, Ethylene methyl carbonate, Methyl ethyl carbonate, Carbonic acid, ethyl methyl ester
InChI Formula InChI=1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)OC
IUPAC Name ethyl methyl carbonate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 104.104
Quantity 1 mL
Formula Weight 104.0473 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis