Learn More
Ethyl 2-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3522571
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
10545954 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10692885 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10545954 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC60423CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 912569-58-5
Molecular Formula C15H22N2O2
Molecular Weight (g/mol) 262.353
MDL Number MFCD09025904
InChI Key XAVHDPRFJKPWNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzoate, ethyl 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoate, ethyl 2-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl benzoate
PubChem CID 18525910
IUPAC Name ethyl 2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N2CCCN(CC2)C
Specifica
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 262.35
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Ethyl 2-(4-methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.